Få mere at vide
5,6-Dimethylthiouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethyl-2-thiouracil |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-3-4(2)7-6(10)8-5(3)9/h1-2H3,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vægt | 156.0357 |