CAS RN 28456-54-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5,6-Dimethylthiouracil, TRC
CAS: 28456-54-4 Molekylær formel: C6 H8 N2 O S Molekylvægt (g/mol): 156.21 Synonym: Uracil, 5,6-dimethyl-2-thio- (6CI,7CI,8CI),2,3-Dihydro-5,6-dimethyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone,5,6-Dimethyl-2-thiouracil,5,6-Dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one,5,6-Dimethylthiouracil,NSC 60687,5,6-Dimethyl-2-thiouracil,DMTU IUPAC navn: 5,6-dimethyl-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one SMIL: CC1=C(C)C(=O)NC(=S)N1