Få mere at vide
5,6-Dimethoxyindole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10595904 5 g Glass bottle 5g
10041744 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397730050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 14430-23-0
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00005675
InChI nøgle QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84431
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-1H-indole
SMIL COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 6-Dimethoxyindole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 154.0°C
Farve Beige
Kogepunkt 198.0°C (8.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Synonym 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 177.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6-Dimethoxyindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.