Få mere at vide
5,6-dimethoxyindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det anvendes som en reaktant ved syntese af indolylhydroxyoxindoler via enantioselektiv Friedel-Crafts-reaktion, ved syntese af benzyltrimethoxyindoler, til syntese af benzoylpiperazinyl-indolyl-ethan-dionderivater som HIV-1-hæmmere, til syntese af 1-aroylindol-analoger, 3-aroylindol-aroylindoler. som antitumormidler og tubulinpolymerisationshæmmere og til fremstilling af tryptophanolderivater via Grignard-reaktionen. Det er et indolderivat som analgetisk anti-inflammatorisk nyttigt til behandling af smerter, betændelse. Det bruges også i syntesen af N-benzyl-N-cyclopropyl-5,6-dimethoxyindol-3-glyoxalamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes som en reaktant i syntese af indolylhydroxyoxindoler via enantioselektiv Friedel-Crafts-reaktion, i syntese af benzyltrimethoxyindoler, til syntese af benzoylpiperazinyl-indolylethan-dionderivater som HIV-1-hæmmere, til syntese af benzyl-trimethoxyindoler, til syntese af benzylpiperazinyl-indolyl-ethan-dion-derivater som HIV-1-hæmmere, til syntese af 3-aroylindol 3-aroylindol 3-aroylindol 3-aroylindol. analoger som antitumormidler og tubulinpolymerisationshæmmere og til fremstilling af tryptophanolderivater via Grignard-reaktionen. Det er et indolderivat som analgetisk anti-inflammatorisk nyttigt til behandling af smerter, betændelse. Det bruges også i syntesen af N-benzyl-N-cyclopropyl-5,6-dimethoxyindol-3-glyoxalamid.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dimethoxyindole |
| Smeltepunkt | 154 °C til 160 °C |
| Kogepunkt | 198 °C (8 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 5683 |
| Synonym | 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, # |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 177.2 |
| Procent renhed | 98% |