Få mere at vide
5,6-Dimethoxyindol-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11310194
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11310194 5 g 5g
11300194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00733.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88210-96-2 | C11H11NO4 | 221,21 g/mol
5,6-Dimethoxyindol-2-carboxylsyre bruges som reagens og heterocykliske byggesten i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille en melaninlignende polymer, poly(5,6-dimethoxyindol-2-carboxylsyre), som udviser elektrokrome egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5,6-Dimethoxyindol-2-carboxylsyre bruges som reagens og heterocykliske byggesten i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille en melaninlignende polymer, poly(5,6-dimethoxyindol-2-carboxylsyre), som udviser elektrokrome egenskaber.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88210-96-2
Molekylær formel C11H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00015459
InChI nøgle UZHQHNDRVITJPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoyxindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoxy, 5,6-dica, 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxyindolyl-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxy
PubChem CID 139035
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL COC1=C(OC)C=C2C=C(NC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽210 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 202249
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 221.22
Procent renhed 98%