missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid, 98%

Artikelnummer. 11300194
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300194 1 g 1g
11310194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11300194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00733.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 88210-96-2 | C11H11NO4 | 221.21 g/mol

5,6-Dimethoxyindol-2-carboxylsyre bruges som reagens og heterocykliske byggesten i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille en melaninlignende polymer, poly(5,6-dimethoxyindol-2-carboxylsyre), som udviser elektrokrome egenskaber.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
5,6-Dimethoxyindol-2-carboxylsyre bruges som reagens og heterocykliske byggesten i syntetisk kemi. Det bruges til at fremstille en melaninlignende polymer, poly(5,6-dimethoxyindol-2-carboxylsyre), som udviser elektrokrome egenskaber.

Opløselighed
Uopløseligt i vand.

Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 88210-96-2
Molekylær formel C11H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00015459
InChI nøgle UZHQHNDRVITJPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoyxindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoxy, 5,6-dica, 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxyindolyl-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxy
PubChem CID 139035
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL COC1=C(OC)C=C2C=C(NC2=C1)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽210°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 202249
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 221.22
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.