Få mere at vide
5,6-Dimethoxybenzimidazole, 98%
Artikelnummer. 11465710
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11465710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25942.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72721-02-9 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72721-02-9
Molekylær formel C9H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 178.191
MDL nummer MFCD00612461
InChI nøgle BTWUUHKQHOSMIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601221
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-1H-benzimidazole
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)NC=N2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxybenzimidazole
Smeltepunkt 183°C to 189°C
Mængde 1 g
Synonym 5,6-dimethoxybenzimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzo d imidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzoimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-1,3-benzodiazole, zlchem 828, pubchem7603, 5,6-dimethoxy-benzimidazol, 1h-benzimidazole,5,6-dimethoxy, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethoxy, #
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%