Få mere at vide
5,6-Dimethoxy-1-indanon, 97%
Artikelnummer. 11417246
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417246 25 g 25g
11407246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25559.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 2107-69-9 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2107-69-9
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00003790
InChI nøgle IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dimethoxy-1-indanone, 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,6-dimethoxyindan-1-one, 5,6-dimethoxy-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindanone, unii-f805rzi8go, f805rzi8go, 1-indanone, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindan-1-on
PubChem CID 75018
IUPAC navn 5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)CCC2=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Smeltepunkt 118 °C til 120 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 192.21
Procent renhed 97%