missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30005922
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005922 10 mg
30005036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45282510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4790-08-3
Molekylær formel C9 H7 N O4
Molekylvægt (g/mol) 193.16
Synonym 2-Carboxy-5,6-dihydroxyindole, 5,6-Dihydroxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 5,6-Dihydroxy-2-carboxyindole
IUPAC navn 5,6-dihydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1cc2cc(O)c(O)cc2[nH]1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7NO4/c11-7-2-4-1-6(9(13)14)10-5(4)3-8(7)12/h1-3,10-12H,(H,13,14)
Formel vægt 193.0375
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.