CAS RN 4790-08-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
CAS: 4790-08-3 Molekylær formel: C9 H7 N O4 Molekylvægt (g/mol): 193.16 Synonym: 2-Carboxy-5,6-dihydroxyindole,5,6-Dihydroxy-1H-indole-2-carboxylic Acid,5,6-Dihydroxy-2-carboxyindole IUPAC navn: 5,6-dihydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid SMIL: OC(=O)c1cc2cc(O)c(O)cc2[nH]1