missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,6-Dihydrouridine, TRC

Artikelnummer. 30134025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134025 50 mg
30006113 5 mg
30005540 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44966850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5627-05-4
Molekylær formel C9H14N2O6
Molekylvægt (g/mol) 246.22
Synonym Dihydro-1-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Dihydrouridine, 1-β-D-Ribofuranosyl-hydrouracil;
SMIL O=C(NC1=O)CCN1[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,6-Dihydrouridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4,6-8,12,14-15H,1-3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 246.0852
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.