Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-carboxyfluorescein, blanding af isomerer, 97 %
Artikelnummer. p-7046203
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11353067
Brand: Thermo Scientific Chemicals L13439.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72088-94-9
Molekylær formel C42H24O14
Molekylvægt (g/mol) 752.64
MDL nummer MFCD00151081
InChI nøgle BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-5-carboxylsyre; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5(6)-Carboxyfluorescein
Navn note mixture of isomers
Smeltepunkt ∼300°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 376.32
Procent renhed 97%