Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-carboxyfluorescein
Artikelnummer. 10516081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10516081 5 g Glasflaske 5g
10269590 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10516081 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 404100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1074.64 DKK
    966.65 DKK / 5g
    Spare 107.99 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72088-94-9
Molekylær formel C42H24O14
Molekylvægt (g/mol) 752.64
MDL nummer MFCD00151081
InChI nøgle BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-5-carboxylsyre; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5(6)-Carboxyfluorescein
Navn note 99%
Smeltepunkt 275 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i 0,1 n naoh
Formel vægt 376.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5(6)-Carboxyfluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.