Få mere at vide
5,5'-Methylenedisalicylic acid, 95%
Artikelnummer. 10536641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10536641 5 g Glasflaske 5g
10205771 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351730050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 122-25-8 | C15H12O6 | 288.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-25-8
Molekylær formel C15H12O6
Molekylvægt (g/mol) 288.26
MDL nummer MFCD00016506
InChI nøgle JWQFKVGACKJIAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-methylenedisalicylic acid, 5,5'-methylenebis 2-hydroxybenzoic acid, methylenebis salicylic acid, 5,5-methylenebis salicylic acid, unii-2kf4fvv76n, 5,5-methylenedisalicylic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxybenzyl salicylic acid, 3,3'-dicarboxy-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-dihydroxy-3,3'-dicarboxydiphenylmethane, 2kf4fvv76n
PubChem CID 67145
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CC2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)O)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 5'-Methylenedisalicylic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 235°C to 242°C
Farve Fløde
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2[C6H3(OH)COOH]2
Mængde 5 g
Merck Index 15, 6136
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 288.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver