Få mere at vide
5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoesyre), 99%
Artikelnummer. 15198288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15198288 5 g Glasflaske 5g
15254604 1 g Glasflaske 1g
15182459 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15198288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    560.65 DKK / 5g
    Spare 94.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-78-3
Molekylær formel C14H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 396.34
MDL nummer MFCD00007140
InChI nøgle KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic Acid)
Smeltepunkt 240,0 °C til 245,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Mængde 5 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig
Formel vægt 396.34
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.