Få mere at vide
5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoesyre), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15182459 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15182459
Brand: Thermo Scientific Acros 117540250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-78-3
Molekylær formel C14H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 396.34
MDL nummer MFCD00007140
InChI nøgle KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic Acid)
Smeltepunkt 240.0°C to 245.0°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Mængde 25 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
Formel vægt 396.34
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.