Få mere at vide
5,5'-Dithiobis (2-nitrobenzoesyre), 99%
Beskrivelse
Reagens til bestemmelse af sufhydrylgrupper. 5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoesyre) anvendes i vid udstrækning som en ikke-fluorescerende probe til at kvantificere antallet eller koncentrationen af thiolgrupper i en prøve. Det virker som et spaltbart tværbindingsmiddel. Det finder en vigtig anvendelse som et følsomt reagens til bestemmelse af frit sulfhydrylindhold i proteiner, peptider og væv. Det bruges også i højtydende væskekromatografi (HPLC) til at bestemme alkylthiolindholdet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til bestemmelse af sufhydrylgrupper.5,5′ -dithiobis-(2-nitrobenzoesyre) anvendes i vid udstrækning som en ikke-fluorescerende probe til at kvantificere antallet eller koncentrationen af thiolgrupper i en prøve. Det virker som et spaltbart tværbindingsmiddel. Det finder en vigtig anvendelse som et følsomt reagens til bestemmelse af frit sulfhydrylindhold i proteiner, peptider og væv. Det bruges også i højtydende væskekromatografi (HPLC) til at bestemme alkylthiolindholdet.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1896821 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 396.36 |
| Procent renhed | 99% |