Få mere at vide
5,5'-Dithiobis (2-nitrobenzoesyre), 99%
Artikelnummer. 11486887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486887 5 g 5g
11476887 1 g 1g
11496887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14331.06
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396,34 g/mol
Reagens til bestemmelse af sufhydrylgrupper. 5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoesyre) anvendes i vid udstrækning som en ikke-fluorescerende probe til at kvantificere antallet eller koncentrationen af thiolgrupper i en prøve. Det virker som et spaltbart tværbindingsmiddel. Det finder en vigtig anvendelse som et følsomt reagens til bestemmelse af frit sulfhydrylindhold i proteiner, peptider og væv. Det bruges også i højtydende væskekromatografi (HPLC) til at bestemme alkylthiolindholdet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til bestemmelse af sufhydrylgrupper.5,5′ -dithiobis-(2-nitrobenzoesyre) anvendes i vid udstrækning som en ikke-fluorescerende probe til at kvantificere antallet eller koncentrationen af thiolgrupper i en prøve. Det virker som et spaltbart tværbindingsmiddel. Det finder en vigtig anvendelse som et følsomt reagens til bestemmelse af frit sulfhydrylindhold i proteiner, peptider og væv. Det bruges også i højtydende væskekromatografi (HPLC) til at bestemme alkylthiolindholdet.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-78-3
Molekylær formel C14H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 396.34
MDL nummer MFCD00007140
InChI nøgle KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC navn 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 1896821
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 396.36
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)