Få mere at vide
5,5-dioxid Thioridazindisulfoxyd, TRC
Artikelnummer. 30137493
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137493 100 mg
30135176 10 mg
30011105 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD100575100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100574-22-9
Molekylær formel C21 H26 N2 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 434.57
Synonym 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfonylphenothiazin 5,5-dioxid
SMIL CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulforidazine 5-Sulfone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formel vægt 434.1334