Få mere at vide
5,5-dimethylhexan-2,4-dion, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione |
| Kogepunkt | 60 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 57 °C (134 °F) |
| Molekylær formel | C8H14O2 |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 969813 |
| Synonym | 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione # |
| InChI nøgle | LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |