Få mere at vide
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole, 95%
Artikelnummer. 11450220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450220 1 g 1g
11460220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50677.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2251-79-8 | C8H5F3N4 | 214.151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2251-79-8
Molekylær formel C8H5F3N4
Molekylvægt (g/mol) 214.151
MDL nummer MFCD00052525
InChI nøgle CCVCHQBLMDMSNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-trifluoromethyl phenyl, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-trifluoromethyl phenyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_007473, acmc-1cqc2
PubChem CID 342565
IUPAC navn 5-[4-(trifluormethyl)phenyl]-2H-tetrazol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Mængde 1 g
Formel vægt 214.15
Procent renhed 95%