missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(4-Nitrophenyl)furfural, TRC

Artikelnummer. 30479424
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479424 5 g
30474421 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479424 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5035355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7147-77-5
Molekylær formel C11 H7 N O4
Molekylvægt (g/mol) 217.18
Synonym 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
IUPAC navn 5-(4-nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Formel vægt 217.0375
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.