Få mere at vide
5-(4-Nitrophenyl)furfural, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H |
| Formel vægt | 217.0375 |