Få mere at vide
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)9-2-3-10(11)12-8-9/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H2,11,12) |
| Formel vægt | 192.1375 |