CAS RN 571189-49-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine, TRC
CAS: 571189-49-6 Molekylær formel: C10H16N4 Molekylvægt (g/mol): 192.26 Synonym: 5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-ylamine,5-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinamine,1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine,4-(2-Aminopyridin-5-yl)-1-methylpiperazine IUPAC navn: 5-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine SMIL: CN1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2