Få mere at vide
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazol, 98%
Artikelnummer. 11373996
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373996 5 g 5g
11363996 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17210.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
CAS: 6926-51-8 | C8H8N4O | 176,179 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6926-51-8
Molekylær formel C8H8N4O
Molekylvægt (g/mol) 176.179
MDL nummer MFCD00991875
InChI nøgle KZGGHPBTKGLWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl-2h-tetrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-tetrazole, 2h-tetrazole,5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-tetraazole, 5-4-methoxy-phenyl-1h-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-methoxyphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 1-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl-4-methoxybenzene, 4-methoxyphenyl tetrazole
PubChem CID 307902
IUPAC navn 5-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole
Smeltepunkt 235 °C til 238 °C
Mængde 5 g
Beilstein 152619
Formel vægt 176.18
Procent renhed 98%