Få mere at vide
5-(4-iodphenyl)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381945
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10381945 5 g 5g
10141062 250 mg 250mg
10782463 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381945 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12911DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 160377-48-0
Molekylær formel C9H6INO
Molekylvægt (g/mol) 271.057
MDL nummer MFCD02681898
InChI nøgle TYNWYXFACGRXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-iodophenyl isoxazole, 5-4-iodophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-4-iodophenyl
PubChem CID 2776370
IUPAC navn 5-(4-iodphenyl)-1,2-oxazol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Iodophenyl)isoxazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 271.05
Procent renhed 97%