Få mere at vide
5-(4-Bromphenyl)isoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
5-(4-Bromophenyl)isoxazol bruges som aktive farmaceutiske ingredienser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
5-(4-Bromophenyl)isoxazol bruges som aktive farmaceutiske ingredienser.
Bemærk
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(4-Bromophenyl)isoxazole |
| Smeltepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 224.06 |
| Procent renhed | 98% |