Få mere at vide
5-(4-Bromphenyl)isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384512
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10384512 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10099181 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10384512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12910DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7064-31-5
Molekylær formel C9H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 224.057
MDL nummer MFCD02183532
InChI nøgle AVMMSHZGFRWLRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl isoxazole, 5-4-bromophenyl-1,2-oxazole, acmc-209ofh
PubChem CID 2735608
IUPAC navn 5-(4-bromphenyl)-1,2-oxazol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Bromophenyl)isoxazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 224.06
Procent renhed 95%