Få mere at vide
5-(4-bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11330687 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10717865 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10386224 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330687 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50910CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 71566-07-9
Molekylær formel C9H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 239.072
InChI nøgle AVXXUFMZRHQRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1214889
IUPAC navn 5-(4-bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(4-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-4-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromophenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromophenyl-3-methyl, 3-methyl-5-4-bromophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromo-phenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%