Få mere at vide
5-[4-(brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11320687 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10626874 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320687 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50908CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 362529-03-1
Molekylær formel C10H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 253.099
MDL nummer MFCD09025866
InChI nøgle RWTXHMRWDVQEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl
PubChem CID 18374480
IUPAC navn 5-[4-(brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 253.1
Procent renhed 95%