Få mere at vide
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10148694
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10148694
5 g, 5g
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10148694
Brand: Thermo Scientific Maybridge AW01246DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-39-3
Molekylær formel C10H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.169
MDL nummer MFCD03407385
InChI nøgle ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acidVis mereVis mindre
PubChem CID 7060545
IUPAC navn 5-pyridin-3-yloxyfuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 205.17
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™ >