Få mere at vide
5-(3-Pyridinyloxy)-2-furonsyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472903
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10472903 1 g 1g
10443253 250 mg 250mg
10148694 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472903 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW01246DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852180-39-3
Molekylær formel C10H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.169
MDL nummer MFCD03407385
InChI nøgle ZTYMSWYWSCYFAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-pyridinyloxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yloxy furan-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid,5-3-pyridinyloxy, 5-3-pyridyloxy furan-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-oxy-2-furoic acid, 5-pyridin-3-yl oxy furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 7060545
IUPAC navn 5-pyridin-3-yloxyfuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)OC2=CC=C(O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Pyridinyloxy)-2-furoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.17
Procent renhed 97%