Få mere at vide
5-(3-Bromphenyl)isoxazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526133
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526133 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10526133 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC20510DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
CAS 7064-33-7
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C31H38N4O4S2
MDL nummer MFCD02183531
Mængde 1 g
Synonym 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
InChI nøgle ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
SMIL CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1
IUPAC navn 5-(3-bromphenyl)-1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 594.79
PubChem CID 2735607
Formel vægt 224.06
Procent renhed 95%