Få mere at vide
5-(3-Bromphenyl)-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708265
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10708265 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10162944 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10555564 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10708265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60510DA
Kemiske identifikatorer
CAS 425379-69-7
Molekylær formel C10H9BrN2
Molekylvægt (g/mol) 237.1
MDL nummer MFCD09065005
InChI nøgle RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329560
IUPAC navn 5-(3-bromphenyl)-1-methylpyrazol
SMIL CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 237.1
Procent renhed 97%