Få mere at vide
5-[3-(brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163314
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163314 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10045183 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49508CB
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-57-5
Molekylær formel C10H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 253.099
MDL nummer MFCD09817470
InChI nøgle WKTARCMEMVHRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl bromide, 5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, alpha-bromo-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl toluene, 1-bromomethyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzene, pubchem23332
PubChem CID 24229497
IUPAC navn 5-[3-(brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 253.1
Procent renhed 97%