Få mere at vide
5-[2-(trifluormethoxy)phenyl]-2-furaldehyd, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-furaldehyde |
| CAS | 306936-00-5 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C12H7F3O3 |
| MDL nummer | MFCD00278715 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-2-trifluoromethoxy phenyl-2-furaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-trifluoromethoxy phenyl, cbmicro_046447, regid_for_cid_721838, 5-2-trifluoromethoxy-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl |
| InChI nøgle | UTGWIIGCXFJJHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C1=CC=C(O1)C=O |
| IUPAC navn | 5-[2-(trifluormethoxy)phenyl]furan-2-carbaldehyd |
| Vis mere |