Få mere at vide
5-(2-furyl)pyridin-2-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452674
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10452674 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10565574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55104CB
Kemiske identifikatorer
CAS 886851-45-2
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.171
MDL nummer MFCD10700053
InChI nøgle GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
PubChem CID 42555941
IUPAC navn 5-(furan-2-yl)pyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 173.17
Procent renhed 95%