Få mere at vide
5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11334136
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334136 250 mg 250mg
11324136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19259.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50907-19-2
Molekylær formel C7H5FN4
Molekylvægt (g/mol) 164.143
MDL nummer MFCD00798373
InChI nøgle ZRFGTMYIGSTCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-fluorophenyl-1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl tetrazole, 5-2-fluorophenyl-2h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl, acmc-20am9w, 2-fluorophenyl tetrazole, maybridge1_000232, 5-2-fluorophenyl-1h-tetraazole, 5-2-fluoro-phenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 596275
IUPAC navn 5-(2-fluorophenyl)-2H-tetrazole
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=NNN=N2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
Smeltepunkt 157°C to 159°C
Mængde 250 mg
Beilstein 1105868
Formel vægt 164.14
Procent renhed 95%