Få mere at vide
5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]-2-furaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417564
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10417564 25 g 25g
10365392 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10417564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06174EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-04-9
Molekylær formel C12H6ClF3O2
Molekylvægt (g/mol) 274.623
MDL nummer MFCD01571128
InChI nøgle SAEPEPVLSICNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl-2-furaldehyde, 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2781786
IUPAC navn 5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]furan-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C2=CC=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 25 g
Formel vægt 274.62
Procent renhed 95%