Få mere at vide
5-(2-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10178794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10178794 5 g 5g
10015003 250 mg 250mg
10788635 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10178794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49610DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 375857-64-0
Molekylær formel C9H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 239.072
InChI nøgle NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
IUPAC navn 5-(2-bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Formel vægt 239.07
Procent renhed 97%