Få mere at vide
5-(2-Bromphenyl)-1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387534
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387534 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10031974 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387534 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62110DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-89-4
Molekylær formel C11H8BrF3N2
Molekylvægt (g/mol) 305.098
MDL nummer MFCD09817512
InChI nøgle UKDUPCWWWMHDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole
PubChem CID 24229660
IUPAC navn 5-(2-bromphenyl)-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol
SMIL CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 305.1
Procent renhed 97%