Få mere at vide
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 97%
Artikelnummer. p-7044460
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11382556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06555.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100900-07-0
Molekylær formel C12H13N2NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 288.297
MDL nummer MFCD00051474
InChI nøgle HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
PubChem CID 4116252
IUPAC navn sodium;5-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonate
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4283850
Formel vægt 288.3
Procent renhed 97%