Få mere at vide
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 97%
Artikelnummer. 11382556
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382556 250 mg 250mg
11372556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06555.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100900-07-0
Molekylær formel C12H13N2NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 288.297
MDL nummer MFCD00051474
InChI nøgle HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
PubChem CID 4116252
IUPAC navn sodium;5-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonate
SMIL C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Beilstein 4283850
Formel vægt 288.3
Procent renhed 97%