Få mere at vide
5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-imidazol, TRC
Artikelnummer. 30138167
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138167 500 mg
30134762 1 g
30011241 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476965500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1021949-47-2
Molekylær formel C13H14N2
Molekylvægt (g/mol) 198.26
Synonym Vinyl Medetomidine
SMIL CC1=C(C)C(=CC=C1)C(=C)C2=CN=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-imidazole
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vægt 198.1157