Få mere at vide
(4S3-[(2R,5S)-5-(4-Fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4S)-3-[(2R,5S)-2-[(S)-(4-fluoroanilino)-(4-trimethylsilyloxyphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)-5-trimethylsilyloxypentanoyl]-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H46F2N2O5Si2/c1-49(2,3)47-33-22-14-29(15-23-33)37(42-32-20-18-31(41)19-21-32)34(24-25-36(48-50(4,5)6)28-12-16-30(40)17-13-28)38(44)43-35(26-46-39(43)45)27-10-8-7-9-11-27/h7-23,34-37,42H,24-26H2,1-6H3/t34-,35-,36+,37-/m1/s1 |
| Formel vægt | 716.291 |
| Procent renhed | >95% |