missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4mol/L Sodium Hydroxide, 4M, Chem Lab™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | >13 |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Koncentration | 4M |
| Tæthed | 1.15g/mL |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 4 mol/l
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion