Få mere at vide
SHOWA™ 451-serien naturgummi, håndfladebelagte termisk-isolerede handsker
De 451 varmeisolerede handsker er skabt med varme i tankerne og er designet til at blive båret i koldt vejr.
4659.57 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 | 
|---|---|
| Belagt område | Palm | 
| Konstruktion | Seamless Knit | 
| Belægningsmateriale | Natural Rubber | 
| Farve | Gray | 
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
| 17787607 | SHOWA™ 451-07S | Small | 5250.00 DKK 4659.57 DKK / 10 par Spare 590.43 DKK 11% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17777607 | SHOWA™ 451-08M | Medium | 5150.00 DKK 4659.57 DKK / 10 par Spare 490.43 DKK 9% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17767607 | SHOWA™ 451-09L | Større | 5250.00 DKK 4659.57 DKK / 10 par Spare 590.43 DKK 11% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
| 17797607 | SHOWA™ 451-10XL | X-Large | 5250.00 DKK 4659.57 DKK / 10 par Spare 590.43 DKK 11% Slukket | 
                                Forventet forsendelse: 20-11-2025 Log ind for at se lagerbeholdningen. | Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed. | |||||
Descripción
Fordele
- Termisk isolering
- Fleksibel
- Åndbar
- Ekstra greb
- Sømløs strik
- Hudvenlig
- Slidbestandig
Funktioner
- Groft greb
- Ergonomi
- Elastisk håndledsmanchet
- Naturgummi palmebelægning
Handler& Ansøgninger
- Signalgivere
- Murstenslægning
- Tømrerarbejde
- Køremaskiner
- Murværk
- Nedrivning
- Forsendelse/modtagelse
Especificaciones
| CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 | |
| Seamless Knit | |
| Gray | |
| Acrylic | |
| 451 | 
| Palm | |
| Natural Rubber | |
| Cotton, Polyester | |
| Abrasion Resistant | 
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
                    Corrección del contenido de un producto
                Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
			SHOWA™ 451-serien naturgummi, håndfladebelagte termisk-isolerede handsker