Få mere at vide
SHOWA™ 451-serien naturgummi, håndfladebelagte termisk-isolerede handsker
Artikelnummer. 17797607
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17797607 X-Large
17787607 Lille
17777607 Medium
17767607 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17797607 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 45110XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5250.00 DKK
    4659.57 DKK / 10 par
    Spare 590.43 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De 451 varmeisolerede handsker er skabt med varme i tankerne og er designet til at blive båret i koldt vejr.
Fordele
  • Termisk isolering
  • Fleksibel
  • Åndbar
  • Ekstra greb
  • Sømløs strik
  • Hudvenlig
  • Slidbestandig
Funktioner
  • Groft greb
  • Ergonomi
  • Elastisk håndledsmanchet
  • Naturgummi palmebelægning
Handler& Ansøgninger
  • Signalgivere
  • Murstenslægning
  • Tømrerarbejde
  • Køremaskiner
  • Murværk
  • Nedrivning
  • Forsendelse/modtagelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Belagt område Håndflade
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Naturgummi
Farve Grå
Materiale Bomuld, Polyester
Størrelse X-Large
Liner materiale Akryl
Modstandsdygtig overfor Slidbestandig
Serie 451