Få mere at vide
(4-Vinylphenyl)methanol (~0.1% TBC stabilizer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Vinylbenzyl alcohol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6,10H,1,7H2 |
| Formel vægt | 134.0732 |